Learn More
Gibco™ Solution de vitamine MEM (100X)
Description
- Contient 100x les vitamines trouvées dans le MEM standard
- Pour une utilisation diagnostique in vitro
- Fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York, enregistré auprès de la FDA comme fabricant d’instruments médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485
Culture cellulaire, culture de cellule d’insectes, culture de cellules de mammifères, culture cellulaire Sf9 et Sf21
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : -5 à -20°C Conditions d’expédition : congelé Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Concentration | 100 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément en vitamines |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| pH | 5,4 à 7,7 |
| Quantité | 100 ml |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.