Learn More
Gibco™ Gentamicine (50 mg/ml)
Code produit 12519079 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
10 x 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12519079 10 x 10 ml 100mL
12664735 10 ml 1 pièce
15400604 10 x 10 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12519079 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15750078
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Antibiotique hydrosoluble issu à l’origine de la purification du champignon Micromonospora purpurea
  • Le sulfate de gentamicine est un antibiotique hydrosoluble obtenu à l’origine par purification du champignon Micromonospora purpurea
  • Il agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la protéosynthèse et à la mort des bactéries sensibles
  • La gentamicine Gibco™ est efficace contre de très nombreuses bactéries à gram-positif et à gram-négatif : elle est utilisée pour empêcher la contamination des cultures cellulaires par des bactéries
  • Les plages de concentration de travail recommandées s’échelonnent entre 0,5 et 50 µg/ml
  • Conserver entre 15°C et 30°C.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Gentamicine
Forme physique Liquide
Stérilisée par filtration Yes
Concentration 50 mg/mL
Quantité 10 x 10 ml
Application validée Prévention de la contamination par culture cellulaire