Learn More
Gibco™ Gentamicine (50 mg/ml)
Code produit 12664735 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
10 x 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12664735 10 ml 1 pièce
15400604 10 x 10 ml 10 pièces
12519079 10 x 10 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12664735 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15750060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.50€
    72.65€ / 10mL
    Économisez 13.85€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Antibiotique hydrosoluble issu à l’origine de la purification du champignon Micromonospora purpurea
  • Le sulfate de gentamicine est un antibiotique hydrosoluble obtenu à l’origine par purification du champignon Micromonospora purpurea
  • Il agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la protéosynthèse et à la mort des bactéries sensibles
  • La gentamicine Gibco™ est efficace contre de très nombreuses bactéries à gram-positif et à gram-négatif : elle est utilisée pour empêcher la contamination des cultures cellulaires par des bactéries
  • Les plages de concentration de travail recommandées s’échelonnent entre 0,5 et 50 µg/ml
  • Conserver entre 15°C et 30°C.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Gentamicine
Forme physique Liquide
Stérilisée par filtration Yes
Concentration 50 mg/mL
Quantité 10 ml
Application validée Prévention de la contamination par culture cellulaire
Conditions d’expédition Température ambiante
compliance-icons
Identifiant produit
  • GENTAMICIN REAGENT SOLUTION (50 MG/ML), LIQUID
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: gentamicin sulphate