Learn More
Gibco™ Medium NCTC-109 (1X)
Description
Le milieu NCTC-109 est un milieu chimiquement défini qui a été développé à l’origine par l’Institut national du cancer et formulé pour la culture des sous-lignées L de souche de souris, clone NCTC-929 (cellules L929) dans un environnement sans sérum. Le milieu Gibco NCTC-109 convient également à la génération et au maintien des cellules hybridomes. Ce milieu NCTC-109 est modifié comme suit : Avec du rouge de phénol et des coenzymes. Sans L-Glutamine ni HEPES. La formulation complète est disponible.
- Le milieu Gibco NCTC-109 est riche en nucléosides, vitamines, coenzymes, agents réducteurs et autres ingrédients uniques
- Le NCTC-109 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Le milieu NCTC-109 nécessite généralement la supplémentation d’un cocktail de facteurs de croissance (pour une croissance sans sérum) ou d’un sérum de veau fœtal
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Hybridomes |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu pour culture cellulaire |
| Avec additifs | Rouge de phénol |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 500 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2-8°C. À l’abri de la lumière. Conditions d’expédition : Température ambiante Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
Pour usage diagnostique in vitro. N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus et marqués peuvent constituer une violation de la législation locale.