Learn More
Gibco™ Sf-900™ II SFM, no methionine, no cystine
Code produit 11560546 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11560546 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11560546 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21012026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    99.00€ / 500mL
    Économisez 33.00€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Optimisé pour la croissance et la maintenance des cellules Spodoptera frugiperda (Sf9 et Sf21)
Le SFM Sf-900 II est un milieu de culture cellulaire d’insecte sans sérum et sans protéine pour la production à grande échelle de protéines recombinantes exprimées à l’aide du système vecteur d’expression baculovirus (BEVS). Ce milieu favorise la croissance d'autres lignées cellulaires lépidoptères.
  • Croissance à long terme et haute-densité exceptionnelle
  • Optimisé pour la production de protéines recombinantes
  • Formulation prête à l’emploi sans sérum ni protéines
  • Adaptable aux bioréacteurs
Bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire d’insecte, culture cellulaire des Sf9 et des Sf21, production de vaccin viral
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Sf21, Sf9
Type de cellule Cellule d’insectes
Classification Sans protéines, Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum de cellules d’insectes (SFM)
Serum Level Sans sérum
Gamme de produits Gibco, Sf-900
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C. À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication