Learn More
Gibco™ Inhibiteur de trypsine de soja, poudre
Code produit 10684033 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10684033 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10684033 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 17075029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    109.65€ / 1g
    Économisez 30.35€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Trypsine inhibée à un rapport molaire de 1:1, alors que la chymotrypsine et la plasmine sont inhibées à des niveaux inférieurs.
Inhibe également d’autres protéases sérines. Présente une activité supérieure à 7 000 unités BAEE par mg. Une solution de réserve d’inhibiteur de trypsine de soja de 0,5 mg / ml doit être réalisée par dissolution de la poudre non stérile dans un tampon de borate de 0,01 M ou au moyen d’une solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS), sans calcium ni magnésium. Le filtre stérilise la solution de réserve et la stocke pendant une durée maximale d’une semaine à 2 à 8°C.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5 à -30°C
Conditions d’expédition : Congelé
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Congelé, en poudre
Type de produit Inhibiteur de trypsine
Stérilité Non stérile
Sans additif Sans calcium, Exxempt de magnésium
Quantité 1 g
Conditions d’expédition Glace carbonique