Learn More
Gibco™ Milieu Neurobasal™ Plus
Description
Le milieu Neurobasal Plus est un milieu de base neuronal qui fournit les taux les plus élevés de survie in vitro des neurones primaires dérivés de cellules souches humaines et de rongeurs lorsqu’il est utilisé avec le supplément B-27 Plus. Le milieu Neurobasal Plus est doté d’une formulation optimisée, d’un procédé de fabrication amélioré et d’un contrôle de qualité plus rigoureux des matières premières et du produit final. Ces améliorations permettent d’obtenir les taux les plus élevés de survie des cellules neuronales et d’améliorer l’activité électrophysiologique ainsi que la maturité fonctionnelle par rapport à d’autres systèmes de milieux de culture de cellules neuronales.
Associé au supplément B-27 Plus, le milieu Neurobasal Plus offre :
- Taux de survie de 50 % supérieur au moins, des neurones primaires de rat par rapport au milieu de culture Neurobasal et au supplément B-27 classiques
- Taux de survie le plus élevé des neurones primaires dérivés de cellules souches de rat, de souris et de cellules souches humaines par rapport à d’autres systèmes de milieux neuronaux sans sérum disponibles dans le commerce
- Activité électrophysiologique et maturation améliorées : activité spontanée plus constante, stable et synchronisée dans les neurones de rongeurs primaires après 10 jours par rapport au milieu neuronal BrainPhys™
- Accélère l’excroissance des neurites et augmente le nombre de puncta synaptiques positifs
Disponible sous la forme d’un milieu de base de 500 ml, le milieu Neurobasal Plus peut remplacer sans interruption d’autres milieux de culture cellulaire neuronale, tels que le milieu Neurobasal classique. Le système de culture neuronale B-27 Plus est également disponible à l’achat. Il comprend le supplément B-27 Plus et le milieu Neurobasal Plus, offrant une solution tout-en-un pratique et précieuse.
Specifications
Specifications
| Type de cellule | Cellules neurales |
| Classification | Sans sérum |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu neurobasal |
| Avec additifs | Rouge de phénol |
| Gamme de produits | Neurobasal |
| Quantité | 500 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Testé pour | Endotoxine, performances, stérilité, osmolalité, pH |
| Contenu et stockage | Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière. |
| Show More |