Learn More
Gibco™ Sérum de veau nouveau-né, inactivé par la chaleur, origine néo-zélandaise
Code produit 11520636 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11520636 100 mL 100mL
11530636 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11520636 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 26010066
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
  • Catégorie de sérums : Sûr
  • Origine : Nouvelle-Zélande
  • Prélevés chez des veaux âgés de 14 jours ou moins.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovine
Age Nouveau-né (20 jours ou moins)
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Sérum bovin de veau nouveau-né
Quantité 100 mL
Serum Treatment Inactivé par la chaleur
Gamme de produits Gibco
Conditions d’expédition Congelé
Show More Show Less
Réservé à un usage diagnostique in vitro.