Learn More
Gibco™ Donor Bovine Serum, New Zealand Origin
GREENER_CHOICE
Code produit 11500516
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11500516 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500516 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 16030074
Edge
Prélevés chez des veaux généralement âgés de 12 à 24 mois et filtré stérilement.
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Les sérums Gibco™ offrent une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Ils bénéficient de la confiance des chercheurs et d’une qualité constante, répondant aux besoins en matière de recherche et de budget.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovine
Age 12 à 36 mois
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Sérum bovin de veau
Quantité 500 mL
Serum Treatment Stérilisation par filtration
Stérilité Stérilisation par filtration
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/mL
Gamme de produits Gibco
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.