Learn More
Gibco™ Milieu à sérum réduit I Opti-MEM™, sans rouge de phénol
Code produit 11520386 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11520386 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11520386 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11058021
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I est un milieu minimum essentiel (MEM) amélioré qui permet une réduction de la supplémentation en sérum de veau fœtal d’au moins 50 % sans modification du taux de croissance cellulaire ou de la morphologie.
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium is an improved Minimal Essential Medium (MEM) that allows for a reduction of Fetal Bovine Serum supplementation by at least 50% with no change in cell growth rate or morphology. Opti-MEM™ I medium is also recommended for use with cationic lipid transfection reagents, such as Lipofectamine™ reagent. Opti-MEM™ I medium can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, and primary fibroblasts. We offer a variety of Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium modifications for a range of cell culture applications.
Le milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I est un milieu minimum essentiel (MEM) amélioré qui permet une réduction de la supplémentation en sérum de veau fœtal d’au moins 50 % sans modification du taux de croissance cellulaire ou de la morphologie. Le milieu de culture Opti-MEM™ I est également recommandé avec l’utilisation des réactifs de transfection des lipides cationiques, tels que le réactif Lipofectamine™. Le milieu Opti-MEM™ I peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les cellules Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, et les fibroblastes primaires. Nous proposons une variété de modifications du milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I pour une gamme d’applications de culture cellulaire.
Ce milieu Opti-MEM™ est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine
Sans : Rouge de phénol
La formulation complète est confidentielle. Pour plus d’informations, veuillez contacter les services techniques.
Utilisation du milieu Opti-MEM™ Le milieu à sérum réduit
Opti-MEM™ I est un milieu unique qui contient de l’insuline, de la transferrine, de l’hypoxanthine, de la thymidine et des éléments traces. Ces composants complémentaires permettent une réduction de la supplémentation en sérum d’au moins 50 %. Le milieu de culture Opti-MEM™ I utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,4 g/l), et par conséquent, nécessite un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Manufactured at a cGMP-compliant facility. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Sp2, AE-1, CHO, BHK-21 et HEK
Type de cellule Fibroblastes primaires
Classification Origine humaine
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Opti-MEM I
Serum Level Reduced Serum
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans rouge de phénol, No FBS
À utiliser avec (application) Mammalian Cell Culture, Lipid-Based Transfection
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco, Opti-MEM
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Bottle
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Environnement culturel CO2
Culture Type Mammalian Cell Culture
Afficher plus Afficher moins
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.