Learn More
Gibco™ Pénicilline-streptomycine (10 000 U/ml)
Code produit 15276355 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
20 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
20mL
Pack de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15276355 20 x 100 mL Pack de 20
11568876 20 mL 20mL
11548876 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15276355 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15140163
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En prévention de la contamination bactérienne des cultures cellulaires en raison de l’efficacité de leur action combinée contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif
À l’origine, la pénicilline a été purifiée à partir de champignons Penicillium et agit en interférant directement avec l’activité des parois des cellules bactériennes et indirectement en déclenchant la libération d’enzymes qui modifient la paroi cellulaire. À l’origine, la streptomycine a été purifiée à partir de Streptomyces griseus. Elle agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la synthèse protéique et à la mort des bactéries sensibles.
  • Contient 10 000 unités/ml de pénicilline
  • 10 000 μg/ml de streptomycine dans un tampon de citrate de 10 mM (pour la stabilité du pH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5°C à -20°C
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Prévention de la contamination par culture cellulaire
Gamme de produits Gibco
Quantité 20 x 100 mL