Learn More
Gibco™ Pénicilline-streptomycine (5 000 U/ml)
Code produit 11528876
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11528876 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11528876 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15070063
Empêchent la contamination bactérienne des cultures cellulaires en raison de l’efficacité de leur action combinée contre les bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif.
À l’origine, la pénicilline a été purifiée à partir de champignons Penicillium et agit en interférant directement avec l’activité des parois des cellules bactériennes et indirectement en déclenchant la libération d’enzymes qui modifient la paroi cellulaire. À l’origine, la streptomycine a été purifiée à partir de Streptomyces griseus. Elle agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la synthèse protéique et à la mort des bactéries sensibles.
  • Cette solution contient 5 000 unités / ml de pénicilline et 5 000 μg / ml de streptomycine.
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifères, culture de cellules primaires, culture de cellules T
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5°C à -20°C
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Concentration 100 X
Type de culture Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Prévention de la contamination par culture cellulaire
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Thia-1-azabicyclo¢3.2.0!heptane-2-carboxylic acid, 3, 3-dimethyl-7-oxo-6-¢(phenylacetyl)amino!-¢2-