Learn More
Gibco™ Milieu d’hybridomes sans protéines PFHM-II (liquide)
Code produit 11370882 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370882 1 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11370882 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12040077
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu sans sérum ni protéines, spécifiquement développé de façon à favoriser la croissance d’hybridomes destinés à la production d’anticorps.
  • Capacité à soutenir les hybridomes et les myélomes stationnaires et en suspension
  • Formulation complète, prête à l’emploi, sans sérum, sans protéines
  • Capacité à soutenir les hybridomes et les myélomes stationnaires et en suspension
  • Adapté à la culture de lignées de myélomes recombinants, ainsi que d’hybridomes classiques, Gibco PFHM II offre des densités cellulaires et une production d’IgG élevées
  • Les cultures dépendantes du cholestérol telles que le NS0 nécessitent l’ajout de concentré lipide cholestérol 250x.
  • Emballage durable
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Hybridomes
Classification Sans protéines
Forme Liquide
Type de produit Milieu d’hybridome
Serum Level Sans sérum
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Culture Type Culture cellulaire en suspension