Learn More
Gibco™ Phytohémagglutinine, forme M (PHA-M)
Code produit 11570356 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11570356 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11570356 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10576015
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cet extrait est capable d’induire une blastogenèse in vitro dans diverses cellules de mammifère mononucléaires lorsqu’il est utilisé à une concentration de 1 à 2 % v / v.
Gibco™ Phytohemagglutinin, M form (PHA-M) is a solution made from a crude extract of the red kidney bean Phaseolus vulgaris. This extract is capable of inducing blastogenesis in vitro in various mammalian mononuclear cells when used at a concentration of 1–2% v/v. Each lot of Gibco™ Phytohemagglutinin is performance tested at 1.5% using peripheral blood lymphocytes from a normal adult donor cultured for 72 hours in Gibco™ RPMI 1640 Medium supplemented with Fetal Bovine Serum (FBS), heparin, antibiotics, and L-glutamine.
  • Fait à partir d’un extrait brut du haricot rouge Phaseolus vulgaris
  • La performance de chaque lot est testée à 1,5 % à l’aide de lymphocytes sanguins périphériques provenant d’un donneur adulte normal et cultivés pendant 72 heures dans le milieu de culture Gibco™ RPMI 1640 supplémenté de sérum de veau fœtal (SVF), d’héparine, d’antibiotiques et de L-glutamine.
  • Fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York, enregistré auprès de la FDA comme fabricant d’instruments médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485
Production et titration de baculovirus, culture cellulaire, culture de cellules d’insectes, expression d’insecte, expression de protéine, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5°C à -20°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Phytohémagglutinine
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Quantité 10 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique