Learn More
Gibco™ Poloxamer 188, suracide non ionique (100 X)
Code produit 11590616 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11590616 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11590616 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 24040032
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le Gibco Pluronic F-188 est un surfactant non ionique utilisé pour contrôler les forces de cisaillement dans les mises en culture en suspension.
Gibco Poloxamer 188 is a non-ionic surfactant used to control shear forces in suspension cultures, reduce foaming in stirred cultures, and minimize cell attachment to glass surfaces. It is widely utilized to protect cells in suspension from damage during processes such as transfer, freezing, thawing, and stirring. Its ability to stabilize cell membranes and reduce surface tension helps cell viability and integrity, particularly in mammalian cell cultures, including translational and clinical research applications.
Le milieu Gibco™ Poloxamer 188 est un surfactant non ionique utilisé pour contrôler les forces de cisaillement dans les mises en culture en suspension. Le Poloxamer 188 permet également de réduire l’effet moussant dans les mises en culture agitées et de limiter l’adhérence de cellules au verre. Le Poloxamer 188 est disponible à une concentration de 10 % et efficace à une concentration de 0,1 %.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15 à 30°
C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 100 X
Type de culture Culture cellulaire en suspension
Forme Liquide
Type de produit Tensio-actif
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Sans additif Sans rouge de phénol
À utiliser avec (application) Recherche translationnelle, recherche clinique
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
pH 6 à 8
Gamme de produits Gibco
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Source Aucun composant d’origine animale