Learn More
Gibco™ Kit de démarrage de culture de cellules du cancer de la prostate, Europe
Code produit 17184699 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17184699 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17184699 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3518701
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Fournit aux chercheurs un ensemble pratique de réactifs pour la culture et la transfection des types de cellules cancéreuses fréquemment utilisés dans la recherche sur le cancer.
  • Les kits de démarrage de cultures cellulaires cancéreuses Gibco offrent aux chercheurs une solution pratique de réactifs pour la culture et la transfection de types de cellules cancéreuses fréquemment utilisés dans la recherche sur le cancer. Les kits de démarrage de culture de cellules cancéreuses sont actuellement disponibles pour les cellules du cancer du sein, du poumon, de la prostate et du foie.
  • Chaque kit de démarrage comprend les produits suivants pour la culture et la transfection de cellules cancéreuses : milieu de base, sérum de veau fœtal, pénicilline-streptomycine, enzyme TrypLE Express, réactif de transfection Lipofectamine 3000, Opti-MEM I
  • Les kits de démarrage de culture de cellules cancéreuses contiennent les réactifs les plus couramment utilisés pour vous aider à démarrer rapidement votre culture de cellules cancéreuses et à réussir vos transfections, à partir d’un examen de centaines de publications sur la recherche sur le cancer dans lesquelles les lignées cellulaires suivantes ont été utilisées : Cancer de la prostate : DU145, PC-3, LNCaP, Cancer du poumon : A549, NCI-H975, PC-14, NCI-H1299, Cancer du sein : MCF-7, MDA-MB-231, T-47D, BT-474, cancer du foie : Hep G2, Hep 3B
  • Les kits de démarrage de culture de cellules cancéreuses comprennent également un protocole suggéré pour la culture, la dissociation (passage des cellules) et la transfection des lignées de cellules cancéreuses les plus publiées. Gardez l’esprit tranquille et déclenchez rapidement vos expériences avec ces kits de démarrage, dont les composants peuvent également être achetés séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules cancéreuses
Type de produit Kit de démarrage de culture
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
Format Kit d’outils
Contenu et stockage • Milieu RPMI 1640, avec supplément GlutaMAX (à conserver à 2–8°C)
• Sérum de veau fœtal, qualifié, format One Shot™, origine sud-américaine approuvée par l’UE (à conserver entre -5 et -30°C)
• Pénicilline-streptomycine (10 000 U/ml) (à conserver entre -5 et -30°C)
• Enzyme TrypLE Express (1X), sans rouge de phénol (à conserver à température ambiante)
• Réactif de transfection Lipofectamine 3000 (à conserver à 2–8°C)
• Milieu à sérum réduit Opti-MEM I (à conserver à 2–8°C)