Learn More
Descripción
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : États-Unis
- Âge : 6 mois ou moins
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Información de órdenes
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Especificaciones
Especificaciones
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
| Espèces | Lapin |
| Age | 6 mois ou moins |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sérum de lapin |
| Quantité | 100 mL |
| Serum Treatment | Standard (filtration stérile) |
| Stérilité | Stérile |
| Gamme de produits | Gibco |
| Mostrar más |
Pour les diagnostics in vitro
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.