Description
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : États-Unis
- Âge : 6 mois ou moins
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
| Espèces | Lapin |
| Age | 6 mois ou moins |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sérum de lapin |
| Quantité | 500 mL |
| Serum Treatment | Standard (filtration stérile) |
| Stérilité | Stérile |
| Gamme de produits | Gibco |
| Afficher plus |
Pour les diagnostics in vitro