Learn More
Gibco™ Milieu de congélation des cultures cellulaires Recovery™
Code produit 11560446 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11560446 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11560446 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12648010
Produits indispensables pour la culture cellulaire
Utilisez le code promo 27976
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu de congélation complet et prêt à l’emploi pour la cryoconservation d’une grande variété de cellules de mammifères, notamment CHO-S, CHO-K1, HEK 293, Jurkat et NIH 3T3
Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont utilisé une recette commune pour créer un milieu de congélation : le milieu Eagle modifié de Dulbecco à forte teneur en glucose (DMEM) supplémenté de 10 % de sérum et 10 % de diméthylsulfoxyde (DMSO). Le milieu de congélation des cultures cellulaires Recovery est une version optimisée de cette formulation classique, qui utilise le sérum de veau Gibco de haute qualité et le sérum de veau fœtal pour améliorer la récupération des cellules et la viabilité après décongélation.
  • Adapté à un large éventail de cellules de mammifères
  • Peut être utilisé pour congeler la plupart des cellules de mammifères cultivées dans les milieux DMEM, DMEM ⁄ F-12, MEM, RPMI 1640 et Ham F-12
  • Qualité testée pour le pH, l’osmolalité, la stérilité et l’endotoxine
  • Chaque lot fait l’objet de tests de performance à l’aide des cellules CHO-K1.
Comptage cellulaire, cryoconservation et viabilité, culture cellulaire, culture cellulaire de mammifères, génotypage d’analyse et d’expression génétique, transcription in vitro, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Expédié sur de la glace sèche.
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Milieu de congélation
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose, Rouge de phénol, DMSO (10 %)
Sans additif Sans rouge de phénol
Gamme de produits Gibco, Recovery
Quantité 50 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5 à -20 °C. À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : congelé
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1-butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-butanol