Description
À l’origine, le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu RPMI 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifère, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous offrons diverses modifications du milieu Gibco™ RPMI 1640 pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des milieux.
Ce milieu RPMI est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine, rouge de phénol
Sans : Méthionine, HEPES
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA qui ne font pas partie du milieu minimum essentiel de Eagle ni du milieu Eagle modifié du Dulbecco En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées.
Utilisation prévue du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’homme.
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Certifications
ISO 13485
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes |
| Type de cellule | Cellules leucémiques |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640) |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium |
| Sans additif | Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium |
| Afficher plus |