Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640
Code produit 15450564 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450564 1 000 mL 1000mL
15460564 100 mL 100mL
15364138 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450564 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11875085
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Requires
Supplémentation
Initialement développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche
Le milieu Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 est adapté à de nombreuses cellules de mammifère, notamment les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes.
  • Le milieu RPMI est modifié comme suit : avec de la L-glutamine, du rouge de phénol ; sans HEPES
  • Se distingue des autres milieux de culture, car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines
  • Contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel d’Eagle ni dans le milieu Eagle modifié de Dulbecco
  • Les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations élevées
  • Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
  • Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes
Type de cellule Cellules leucémiques
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C (à l’abri de la lumière)
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.