Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, HEPES
Code produit 31941711 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
10 x 500 ml
Conditionnement:
10 pièces
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31941711 10 x 500 ml 10 pièces
15490604 100 mL 100mL
10379144 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31941711 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 22400105
 Article restreint
En stock
Requires
Supplémentation
Initialement développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche
Depuis, le milieu de culture Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 s’est avéré adapté à de nombreuses cellules de mammifère, notamment les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Cette RPMI est modifiée comme suit : avec L-glutamine, HEPES, rouge de phénol.
  • Contient un agent réducteur glutathion, de fortes concentrations de vitamine biotine, de vitamine B12 et de PABA
  • Les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations élevées
  • Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
  • Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes, and carcinomas
Type de cellule Leukemic Cells
Classification Animal Origin-free
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Sterile-filtered
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Glutamine, HEPES, Phenol Red
Sans additif No Sodium Pyruvate
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 x 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Storage conditions: 2-8° C. Protect from light
Shipping conditions: Ambient
Shelf life: 12 months from date of manufacture
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.