Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, HEPES
Code produit p-4919913 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
10 x 500 ml
Conditionnement:
10 pièces
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490604 100 mL 100mL
10379144 500 mL 500mL
31941711 10 x 500 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490604 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 22400097
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Requires
Supplémentation
Initialement développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche
Depuis, le milieu Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifère, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Ce milieu RPMI est modifié comme suit : avec L-glutamine, HEPES, rouge de phénol.
  • Contient un agent de réduction glutathion, de fortes concentrations de biotine de vitamine, de vitamine B12 et de PABA
  • Les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations élevées
  • Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
  • Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lignée cellulaire HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes
Type de cellule Cellules leucémiques
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Glutamine, HEPES, Rouge de phénol
Sans additif Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Show More Show Less
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.