Description
Requires
Supplémentation
À l’origine, le milieu RPMI 1640 a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifère, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous proposons une variété de modifications du milieu RPMI 1640 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des milieux.
Ce milieu RPMI est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine, rouge de phénol
Sans : Glucose, HEPES
La formulation complète est disponible.
Utilisation du milieu RPMI
Le milieu RPMI 1640 se distingue des autres milieux de culture, car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel de Eagle ni dans le milieu Eagle modifié de Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées. Le milieu RPMI 1640 ne contient pas de protéines, de lipides ni de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l), et par conséquent nécessite un environnement contenant 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes |
| Type de cellule | Cellules leucémiques |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640) |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol |
| Sans additif | Sans glucose, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium |
| Afficher plus |