Description
Requires
Supplémentation
À l’origine, le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu RPMI 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifères, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous offrons diverses modifications du milieu Gibco™ RPMI 1640 pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Le milieu RPMI 1640 est modifié comme suit :
Sans : L-glutamine, HEPES, rouge de phénol
La formulation complète est disponible.
Le milieu RPMI 1640 Gibco™ se distingue des autres milieux de culture, car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA qui ne font pas partie du milieu minimum essentiel de Eagle ni du milieu Eagle modifié du Dulbecco En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées.
Utilisation du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’homme.
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l) et par conséquent nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu Gibco RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes |
| Type de cellule | Cellules leucémiques |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640) |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Bicarbonate de sodium |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.