Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, poudre
Code produit 17112959 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
Conditionnement:
1 pièce
10L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17112959 10 L 10L
15450614 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17112959 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31800089
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Supplémentation
Initialement développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche
À l’origine, le milieu RPMI 1640 a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifère, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous proposons une variété de modifications du milieu RPMI 1640 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des milieux.
Ce milieu RPMI est modifié comme suit :
Avec : Sans L-glutamine, rouge de phénol
Sans : HEPES, bicarbonate de sodium
La formulation complète est disponible.
Utilisation du milieu RPMI
Le milieu RPMI 1640 se distingue des autres milieux de culture, car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel de Eagle ni dans le milieu Eagle modifié de Dulbecco En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées. Le milieu RPMI 1640 est dépourvu de protéines, de lipides et de facteurs de croissance ; il nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l), et par conséquent nécessite un environnement contenant 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique. Le milieu de culture cellulaire Gibco™ sous forme poudreuse nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes
Type de cellule Cellules leucémiques
Classification Aucun composant d’origine animale
Forme Poudre
Type de produit Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales.Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.Les clients utilisant le RPMI 1640 de Gibco dans un procédé de fabrication et devant se soumettre à la FDA peuvent demander une lettre d’autorisation à Life Technologies pour référencer leur Drug Master File ou DMF (fichier maître des médicaments) de type II.Pour usage diagnostique in vitro.