Learn More
Gibco™ Milieu pour drosophiles Schneider
Code produit 15372382 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
10 pièces
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15372382 10 x 500 mL 10 pièces
11590576 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15372382 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21720001
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Modifié pour contenir de la L-glutamine et du bicarbonate de sodium
Le milieu de Schneider pour drosophiles a été développé à l’origine pour les cellules S2 de la mouche des fruits, Drosophila melanogaster. Le milieu de Schneider pour drosophiles peut servir également à la culture d’autres lignées cellulaires de diptères. Ce milieu peut être utilisé pour la transfection stable et transitoires et pour la production de protéines à grande échelle dans les cellules S2.
Formule
  • Contient des composants uniques requis pour la culture des cellules S2, notamment de l’acide malique, de l’acide fumarique, de l’acide alpha-cétoglutarique, de l’acide succinique et du sucre tréhalose.
  • Généralement complété par 10 % de sérum de veau fœtal (SVF) avant utilisation
  • Nécessite du CO2 ambiant afin de maintenir le pH physiologique
Culture cellulaire, culture de cellules S2 de drosophiles, culture cellulaire d’insectes
Compliance
Le milieu de Schneider pour drosophiles Gibco est fabriqué dans une installation conforme BPFa située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire D.Mel-2
Type de cellule Cellule d’insectes
Forme Liquide
Type de produit Milieu pour drosophiles Schneider
Stérilité Stérile
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium
Quantité 10 x 500 mL
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C. Stocker à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication