Learn More
Gibco™ SFM Sf-900™ II
Code produit 10227402 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
1 kit
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10227402 1 000 mL 1L
11560366 500 mL 500mL
10003502 6 x 1 L 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10227402 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10902088
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisé pour la croissance et la maintenance des cellules Spodoptera frugiperda (Sf9 et Sf21)
Le SFM Sf-900 II est un milieu de culture cellulaire d’insecte sans sérum et sans protéine pour la production à grande échelle de protéines recombinantes exprimées à l’aide du système vecteur d’expression baculovirus (BEVS). Ce milieu convient aux méthodes de culture monocouche ou en suspension et favorise la croissance d’autres lignes cellulaires de lépidoptères.
  • Croissance à long terme et haute-densité exceptionnelle
  • Optimisé pour la production de protéines recombinantes
  • Formulation prête à l’emploi sans sérum ni protéines
  • Adaptable aux bioréacteurs
Bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire d’insecte, culture cellulaire des Sf9 et des Sf21, production de vaccin viral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Sf21, Sf9
Type de cellule Cellule d’insectes
Classification Sans protéines, Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum de cellules d’insectes (SFM)
Serum Level Sans sérum
Avec additifs Glutamine
Gamme de produits Gibco, Sf-900
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 8°C. À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication