Learn More
Gibco™ SFM Sf-900™ III
Code produit 11580446 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
10 L
20 L
Conditionnement:
10L
20L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580446 1 000 mL -
11570446 500 mL 500mL
11590446 10 L 10L
15236025 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11580446 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12658027
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu de culture de cellules d’insectes à faible concentration en hydrolysat, sans protéines, sans –sérum et sans composants d’origine animale
Sf-900 III SFM is a low-hydrolysate, serum-free, protein-free, animal origin–free insect cell culture medium optimized for the growth and maintenance of Spodoptera frugiperda (Sf9 and Sf21) cells.
  • SFM Sf-900™ III est un milieu de culture cellulaire d’insectes à faible concentration en hydrolysat, sans composant d’origine animale, sans sérum et sans protéines, optimisé pour la croissance et la maintenance des cellules Spodoptera frugiperda (Sf9 et Sf21)
  • Également optimisé pour l’expression génétique recombinante à l’aide du baculovirus et des systèmes stables d’expression à base d’insectes
  • Ce milieu convient aux méthodes de culture monocouche ou en suspension et favorise la croissance d’autres lignées cellulaires de lépidoptères
  • Les cellules de Spodoptera frugiperda (Sf9) cultivées dans le milieu SFM Sf-900™ III atteignent des densités cellulaires maximales de 10 à 14 × 106 cellules/ml
  • SFM Sf-900™ III est un milieu amélioré sans sérum, sans protéines et sans composant d’origine animale, conçu pour la croissance de Sf9 et d’autres lignées cellulaires de lépidoptères et la production de virus d’insectes et de protéines recombinantes
  • Le format prêt à l’emploi ne nécessite pas d’ajout de sérum, de glutamine ou de surfactants
  • Les cellules adaptées à d’autres milieux sans sérum disponibles dans le commerce doivent être adaptées séquentiellement dans le SFM Sf-900™ III
  • La réduction des concentrations d’hydrolysat améliore l’homogénéité entre les lots
  • Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu SFM Gibco Sf-900 II est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Sf21, Sf9
Type de cellule Cellule d’insectes
Classification Aucun composant d’origine animale, Sans protéines, Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum de cellules d’insectes (SFM)
Serum Level Sans sérum
Avec additifs Glutamine
Gamme de produits Gibco, Sf-900
Quantité 1 000 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C. À l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication