Learn More
Gibco™ SFM Sf-900™ III
Code produit 15236025 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
10 L
20 L
Conditionnement:
10L
20L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15236025 20 L 20L
11570446 500 mL 500mL
11580446 1 000 mL -
11590446 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 15236025 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12658001
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Milieu de culture de cellules d’insectes à faible concentration en hydrolysat, sans protéines, sans –sérum et sans composants d’origine animale
Sf-900 III SFM is a low-hydrolysate, serum-free, protein-free, animal origin–free insect cell culture medium optimized for the growth and maintenance of Spodoptera frugiperda (Sf9 and Sf21) cells.
  • Sf-900™ III SFM est un milieu de culture cellulaire d’insectes à faible concentration en hydrolysat, sans composant d’origine animale, sans sérum et sans protéines, optimisé pour la croissance et la maintenance des cellules Spodoptera frugiperda (Sf9 et Sf21)
  • Également optimisé pour l’expression génétique recombinante à l’aide du baculovirus et des systèmes stables d’expression à base d’insectes
  • Ce milieu convient aux méthodes de culture monocouche ou en suspension et favorise la croissance d’autres lignées cellulaires de lépidoptères
  • Les cellules de Spodoptera frugiperda (Sf9) cultivées dans le milieu Sf-900™ III SFM atteignent des densités cellulaires maximales de 10 à 14 × 106 cellules/ml
  • Sf-900™ III SFM est un milieu amélioré sans sérum, sans protéines et sans composant d’origine animale, conçu pour la croissance de Sf9 et d’autres lignées cellulaires de lépidoptères et la production de virus d’insectes et de protéines recombinantes
  • Le format prêt à l’emploi ne nécessite pas d’ajout de sérum, de glutamine ou de surfactants
  • Les cellules adaptées à d’autres milieux sans sérum disponibles dans le commerce doivent être adaptées séquentiellement dans Sf-900™ III SFM=
  • La réduction des concentrations d’hydrolysat améliore l’homogénéité entre les lots
  • Conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu SFM Gibco Sf-900 II est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Sf21, Sf9
Type de cellule Cellule d’insectes
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum de cellules d’insectes (SFM)
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium, Sans bicarbonate de sodium
Gamme de produits Gibco, Sf-900
Quantité 20 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Niveau d’endotoxines Faible
Pureté ou qualité Qualité pour culture cellulaire
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2–8°C. Tenir à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Durée de conservation
à température ambiante : 18 mois à compter de la date de fabrication
Environnement culturel Sans CO2
Culture Type Culture cellulaire en suspension