Description
Le Sf-900 SFM est développé pour la formation pratique et reproductible de superpositions d’agarose à 1 % utilisées pour les dosages de plaques de baculovirus dans les cellules (Sf9 et Sf21) de Spodoptera frugiperda. Lorsqu’il est utilisé avec le gel d’agarose à 4 % de Gibco, Sf900™ SFM (1,3x) permet la formation pratique d’une superposition à 1 % avec une osmolalité finale de 1x correcte et la nutrition requise pour la croissance des cellules d’insectes pendant le dosage sur plaque.
Production et titration de baculovirus, bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire d’insectes, expression d’insectes, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, culture cellulaire Sf9 et Sf21, production de vaccins viraux
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu Gibco Sf-900 II SFM est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | Sf21, Sf9 |
| Type de cellule | Cellule d’insectes |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu sans sérum de cellules d’insectes (SFM) |
| Avec additifs | Glutamine |
| Gamme de produits | Gibco, Sf-900 |
| Quantité | 100 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Espèces | S. frugiperda, Spodoptera frugiperda |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2-8°C. À l’abri de la lumière. Conditions d’expédition : Température ambiante Durée de conservation : 9 mois à compter de la date de fabrication |