Learn More
Gibco™ Sf21 cells in Sf-900™ III SFM
Code produit 10108862 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10108862 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Code produit 10108862 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12682019
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Utilisé pour isoler et propager les stocks baculoviraux recombinants et pour produire des protéines recombinantes
Les cellules Gibco Sf21 sont adaptées à la culture en suspension exempte de sérum Gibco Sf-900™ III SFM, qui économise beaucoup de temps et de dépenses liés à l’adaptation des cultures.
  • Expression de protéines recombinantes issues de toute une variété de systèmes d’expression
  • Croissance satisfaisante de cultures cellulaires adhérentes ou en suspension
  • Lignée documentée à partir d’une banque cellulaire maîtresse avec faible nombre de passages
  • Tests de qualité et de performance
Production et titration de baculovirus, bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire d’insectes, expression d’insectes, lignées cellulaires d’expression d’insectes, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, cultures cellulaires Sf9 et Sf21, production de vaccins viraux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : Azote liquide (phase vapeur)
Conditions d’expédition : Congelé
Lignée cellulaire Sf21
Type de cellule Cellule d’insectes
Espèces S. frugiperda
Recommandation pour les milieux Sf-900 III SFM (milieux sans sérum)
Gamme de produits Sf-900
Type de produit Cellules d’insecte
Quantité 1 flacon
Conditions d’expédition Glace carbonique