Learn More
Gibco™ Sf9 cells in Sf-900™ III SFM
Code produit 10210523 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10210523 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Code produit 10210523 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12659017
 Article restreint
En stock
Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Utilisé pour isoler et propager les stocks baculoviraux recombinants et pour produire des protéines recombinantes
Les cellules Gibco Sf9 sont adaptées à la culture de suspension sans sérum dans la SFM Gibco Sf-900 III.
  • Expression de protéines recombinantes issues de toute une variété de systèmes d’expression
  • Croissance satisfaisante de cultures cellulaires adhérentes ou en suspension
  • Dimension petite et régulière qui génère des monocouches et des plaques égales
  • Lignée documentée à partir d’une banque cellulaire maîtresse avec faible nombre de passages
  • Tests de qualité et de performance
Production et titration de baculovirus, bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire d’insectes, expression d’insectes, lignées cellulaires d’expression d’insectes, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, cultures cellulaires Sf9 et Sf21, production de vaccins viraux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 x 1,5 ml (1 x 107 cellules/ml)
Conditions de stockage : azote liquide (phase vapeur)
Conditions d'expédition : congelé
Lignée cellulaire Sf9
Type de cellule Cellule d’insectes
Espèces S. frugiperda
Recommandation pour les milieux Sf-900 III SFM (milieux sans sérum)
Gamme de produits Sf-900
Type de produit Cellules d’insecte
Quantité 1 flacon
Conditions d’expédition Glace carbonique