Learn More
Gibco™ Sf9 cells in Sf-900™ II SFM
Code produit 10500343 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10500343 1,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Ce produit contient du diméthylsulfoxyde (DMSO), une matière dangereuse. Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Code produit 10500343 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11496015
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ce produit contient du diméthylsulfoxyde (DMSO), une matière dangereuse. Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Utilisé pour isoler et propager les stocks baculoviraux recombinants et pour produire des protéines recombinantes
Les cellules Gibco Sf9 sont adaptées à la culture de suspension sans sérum dans la culture Gibco Sf-900 II SFM.
  • Expression de protéines recombinantes issues de toute une variété de systèmes d’expression
  • Croissance satisfaisante de cultures cellulaires adhérentes ou en suspension
  • Dimension petite et régulière qui génère des monocouches et des plaques égales
  • Lignée documentée à partir d’une banque cellulaire maîtresse avec faible nombre de passages
  • Tests de qualité et de performance
Production et titration de baculovirus, bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire d’insectes, expression d’insectes, lignées cellulaires d’expression d’insectes, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, cultures cellulaires Sf9 et Sf21, production de vaccins viraux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 x 1,5 ml (1,0 x 107 cellules/ml)
Conditions de stockage : Azote liquide (phase vapeur)
Lignée cellulaire Sf9
Type de cellule Cellule d’insectes
Forme Liquide
Espèces S. frugiperda
Recommandation pour les milieux Sf-900 II SFM (milieu sans sérum)
Type de produit Cellules d’insecte
Quantité 1,5 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique