Learn More
Gibco™ Solution à 7,5 % de bicarbonate de sodium
GREENER_CHOICE
Code produit 12529089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12529089 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12529089 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 25080094
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couramment utilisé pour préserver le pH du milieu de culture cellulaire en présence de 4 à 10 % de dioxyde de carbone.
  • Outre ce tampon, le bicarbonate de sodium a des avantages nutritionnels et présente rarement une toxicité cellulaire.
  • Formulé en 75 g / l d’eau, excellent pour compléter le milieu sec en poudre pendant la reconstitution
  • La concentration finale du bicarbonate de sodium utilisée dans le milieu dépend de la formulation de ce milieu et de la concentration du dioxyde de carbone utilisée dans l’incubateur.
  • Fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York, enregistré auprès de la FDA comme fabricant d’instruments médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15 à 30°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Concentration 0,075
Forme Liquide
Type de produit Bicarbonate de sodium
Stérilité Stérilisation par filtration
pH 8,3
Quantité 100 mL