Learn More
Gibco™ Milieu StemFlex™
Code produit 15627578 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Milieu de base de 450 mL, supplément de 50 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15627578 Milieu de base de 450 mL, supplément de 50 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15627578 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3349401
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Prend en charge l’expansion robuste des cellules souches pluripotentes (CSP) sans cellules nourricières. Optimisé pour prendre en charge de nouvelles applications, y compris le passage de cellules uniques, l’édition de gènes et la reprogrammation. La formulation du milieu StemFlex offre la commodité d’un programme d’alimentation flexible (avec des options sans week-end).
StemFlex Medium's unique formulation supports robust expansion of PSCs while offering the convenience of a flexible feeding schedule (including weekend-free options) and the ability to choose the matrix and passaging reagent that best suits specific applications. StemFlex Medium enables the long term feeder-free culture of PSCs without karyotypic abnormalities and maintains the cells' ability to differentiate into all three germ layers.
  • Flexibilité : Le milieu StemFlex offre une souplesse inégalée avec 3 possibilités d’utilisation pour les conditions de culture de CSP : la possibilité de sélectionner un programme d’alimentation optimal pour ne pas avoir besoin de nourrir les cultures pendant le week-end ; un choix de matrices, en fonction des besoins du flux de travail ; et une option permettant de sélectionner le réactif de passage adapté au niveau de dissociation des cellules requis.
  • Valeur et performances exceptionnelles : Le milieu StemFlex est fourni dans un kit pratique à deux composants (milieu de base 450 ml et 50 ml de supplément), et lorsqu’il est utilisé avec la matrice de membrane basale à facteur de croissance réduit, qualifiée CSEh, sans LDEV Geltrex™, il offre un système robuste et rentable pour une culture supérieure sans apport de CSP humaines. La possibilité pour le milieu StemFlex de permettre une culture sans weekend des CSP apporte une valeur inégalée parmi les milieux de CSP robustes sans apport nourricier sur le marché aujourd’hui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
Type de cellule Cellules souches embryonnaires, cellules souches pluripotentes induites
Classification Animal Origin
Concentration StemFlex Basal Medium (1X); StemFlex Supplement (10X)
Forme Liquid
Type de produit Milieux de culture pour cellules souches
Serum Level Serum-free
Stérilité Sterile-filtered
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Rouge de phénol
Qualité de fabrication BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820 et ISO 13485
Gamme de produits StemFlex
Quantité Milieu de base de 450 mL, supplément de 50 mL
Conditions d’expédition Expédier sur glace sèche, le milieu de base peut être expédié à température ambiante
Contenu et stockage Milieu de base, 2° à 8°C
Supplément, −5°, à −30°C
Culture Type Culture de cellules souches sans alimentation (humaines, iPS - cellules souches pluripotentes induites, embryonnaires), Feeder-free Stem Cell Culture (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic), Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)