Learn More
Gibco™ Eau distillée
Code produit 12589069 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
1000mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12589069 500 mL 500mL
15697708 1000 mL 1000mL
15480594 10 x 500 mL 10 pièces
15303298 6 x 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12589069 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15230162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.92€
    30.65€ / 500mL
    Économisez 1.27€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eau de qualité supérieure à utiliser comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et de réactifs de laboratoire
This distilled water is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, this distilled water features:
  • Cell culture quality
  • Proven performance
  • Suitable for use in cell culture and molecular biology applications
  • Eau de haute qualité à utiliser comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et de réactifs de laboratoire
  • L’eau est préparée par distillation et filtration (0,1 µm), sans aucune substance ajoutée
  • La conductivité, le carbone organique total, les endotoxines et la biocontamination sont testés une fois par jour ; les métaux sont testés une fois par mois
  • Peut être utilisée dans un grand nombre d’applications, y compris la préparation de poudres ou de milieux Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la production de solutions et la dilution de tampons
  • Conserver entre 15°C et 30°C.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrogen monoxide
CAS 7732-18-5
Poids moléculaire (g/mol) 18.02 g/mol
Qualité Qualité pour culture cellulaire, tests d’endotoxines
Conditionnement Flacon
Stérilité Sterile-filtered
Traitement(s) Non traité au DEPC
Quantité 500 mL
Méthode de purification Filtration à membrane