Description
This distilled water is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, this distilled water features:
- Cell culture quality
- Proven performance
- Suitable for use in cell culture and molecular biology applications
- Eau de haute qualité à utiliser comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et de réactifs de laboratoire
- L’eau est préparée par distillation et filtration (0,1 µm), sans aucune substance ajoutée
- La conductivité, le carbone organique total, les endotoxines et la biocontamination sont testés une fois par jour ; les métaux sont testés une fois par mois
- Peut être utilisée dans un grand nombre d’applications, y compris la préparation de poudres ou de milieux Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la production de solutions et la dilution de tampons
- Conserver entre 15°C et 30°C.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dihydrogen monoxide |
| CAS | 7732-18-5 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 18.02 g/mol |
| Qualité | Qualité pour culture cellulaire, tests d’endotoxines |
| Conditionnement | Flacon |
| Stérilité | Sterile-filtered |
| Traitement(s) | Non traité au DEPC |
| Quantité | 10 x 500 mL |
| Méthode de purification | Filtration à membrane |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |