Learn More
Gibco™ Solution au bleu de trypan, 0,4 %
GREENER_CHOICE
Code produit 11538886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11538886 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11538886 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15250061
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Couramment utilisé en coloration des cellules pour évaluer la viabilité cellulaire à l’aide du test d’exclusion de colorant.
  • Exécuté pendant la numération cellulaire à l’aide d’un hémocytomètre au cours de la mise en sous-culture de routine, mais peut être exécuté à chaque fois que la viabilité cellulaire doit être déterminée rapidement et avec précision.
  • Le test d’exclusion de colorant s’appuie sur le concept que les cellules viables n’absorbent pas les colorants (comme le bleu de trypan), car elles sont imperméables, alors que les cellules mortes sont perméables et absorbent le colorant.
  • Produit dans un établissement conforme aux BPFa situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni, enregistré auprès de la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme à la norme ISO 13485
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15 à 30°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Concentration 0,004
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Liquide
Type de produit Bleu de trypan
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Comptage de cellules
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • TRYPAN BLUE STAIN
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3-[(3,3-dimethyl[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hyd