Learn More
Gibco™ Enzyme Express (1X) TrypLE™, sans rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Code produit 11528856 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 sachet(s) universel(s)
20 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
20 PCS
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11528856 500 ml 500mL
10718463 100 ml 100mL
11538856 20 x 100 mL 20 PCS
11570926 1 sachet(s) universel(s) 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11528856 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12604021
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contrairement à la trypsine porcine, exempte de composants dérivés d’animaux
TrypLE Express is an animal origin-free, recombinant enzyme used for dissociating a wide range of adherent mammalian cells, including CHO, HEK 293, A529, primary human keratinocytes, and embryonic stem cells. TrypLE Express cleaves peptide bonds on the C-terminal sides of lysine and arginine, and is a direct replacement for trypsin. Its exceptional purity increases specificity and reduces damage to cells that can be caused by other enzymes present in some trypsin extracts. We offer a variety of TrypLE formulations for a range of cell culture applications.
Clive les liaisons peptidiques sur les côtés des extrémités C de la lysine et de l’arginine ; c’est un remplacement direct pour la trypsine. La pureté exceptionnelle augmente la spécificité et réduit les dommages aux cellules pouvant être causés par d’autres enzymes présentes dans certains extraits de trypsine. Utilisé pour dissocier une large gamme de cellules de mammifères adhérentes, notamment CHO, HEK 293, A529, les kératinocytes humains primaires et les cellules souches embryonnaires.
  • Non agressivité pour les cellules
  • Stable à température ambiante pendant 24 mois
  • Simplicité d’utilisation
  • Aucun composant d’origine animale
  • Doux pour les cellules, la pureté augmente la spécificité due à l’action d’une enzyme unique et réduit les dommages causés par le clivage de plusieurs enzymes dans la trypsine et d’autres extraits
  • Peut être directement substitué à la trypsine dans les protocoles existants
  • La dilution seule désactive le TrypLE Express, évitant l’utilisation d’inhibiteurs de trypsine comme le FBS.
Emballage économe en énergie, moins dangereux et durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriqué dans un site conforme aux exigences de fabrication BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chélateurs EDTA
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15°C à 30°C, à l’abri de la lumière
Conditions alternatives de stockage : 2°C à 8°C ou -5°C à -20°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Type de culture Culture de cellules adhérentes
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Sans additif Sans rouge de phénol
À utiliser avec (application) Recherche clinique, recherche translationnelle
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
Osmolalité Vérification et enregistrement
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 ml
Remarques Stable à température ambiante
Conditions d’expédition Température ambiante
Source Aucun composant d’origine animale
Testé pour Dosage biologique in vitro