Learn More
Gibco™ Enzyme Express (1X) TrypLE™, rouge de phénol
Code produit p-4919325 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
20 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
20 PCS
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10043382 100 ml 100mL
11568856 20 x 100 mL 20 PCS
11558856 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10043382 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12605010
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Enzyme recombinante, sans origine animale
TrypLE Express is an animal origin-free, recombinant enzyme used for dissociating a wide range of adherent mammalian cells, including CHO, HEK 293, A549, primary human keratinocytes, and embryonic stem cells. TrypLE Express cleaves peptide bonds on the C-terminal sides of lysine and arginine, and is a direct replacement for trypsin. Its exceptional purity increases specificity and reduces damage to cells that can be caused by other enzymes present in some trypsin extracts.
Utilisé pour dissocier une large gamme de cellules de mammifères adhérentes, notamment CHO, HEK 293, A529, les kératinocytes humains primaires et les cellules souches embryonnaires. Le TrypLE™ Express coupe les liaisons peptidiques sur les côtés des extrémités C de la lysine et de l’arginine ; c’est un remplacement direct pour la trypsine. La pureté exceptionnelle augmente la spécificité et réduit les dommages aux cellules pouvant être causés par d’autres enzymes présentes dans certains extraits de trypsine.
  • Non agressivité pour les cellules
  • La pureté augmente la spécificité due à l’action d’une seule enzyme, réduisant ainsi les dommages causés par le clivage des enzymes présentes dans certaines préparations de trypsine et dans d’autres extraits de protéase
  • Stable à température ambiante pendant 24 mois
  • Prêtes à l’emploi
  • Peut être directement substitué à la trypsine dans les protocoles existants
  • La dilution seule désactive le TrypLE Express, évitant l’utilisation d’inhibiteurs de trypsine comme le FBS.
Emballage économe en énergie, moins dangereux et durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriqué dans des sites conformes aux exigences de fabrication BPFa, certifié conforme à la norme ISO 13485 et homologué par la FDA comme fabricants de dispositifs médicaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chélateurs EDTA
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15°C à 30°C, à l’abri de la lumière
Conditions alternatives de stockage : 2°C à 8°C ou -5°C à -20°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Type de culture Culture de cellules adhérentes
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Rouge de phénol, EDTA
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
Osmolalité Vérification et enregistrement
Gamme de produits Gibco
Quantité 100 ml
Remarques Stable à température ambiante
Conditions d’expédition Température ambiante
Source Aucun composant d’origine animale
Testé pour Dosage biologique in vitro
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(3-Methoxyphenyl)piperazine