Learn More
Gibco™ Trypsine (0,25 %), rouge de phénol
Code produit 12579069 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12579069 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12579069 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15050065
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La trypsine-EDTA est composée de poudre de trypsine, un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin
  • Les solutions de trypsine Gibco™ sont composées de poudre de trypsine : à savoir un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin
  • En raison de son pouvoir digestif, elle est souvent utilisée pour la dissociation des cellules, durant le passage des cultures cellulaires de routine et la dissociation de tissus primaires
  • Cette solution est formulée avec un indicateur rouge de phénol et sans EDTA
  • Les solutions de trypsine Gibco™ sont testées afin de vérifier leur pH, leur osmolalité, leur stérilité et leurs performances
  • Avant la fabrication, les matières premières sont vérifiées pour l’irradiation électronique et soumises à des tests pour l’endotoxine, PPV, PCV 1/2, les mycoplasmes, la contamination bactérienne, fongique et virale, ainsi qu’à plusieurs tests d’activité, à une analyse des cendres et à une analyse de l’humidité
  • Traçabilité du lot, certificats d’origine animale, analyses de lots, certificats d’irradiation, résumé de l’inactivation virale et transparence de la chaîne d’approvisionnement sont tous disponibles
  • La solution doit être stockée entre -5°C et -20°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Compliance
Fabriqué dans un site conforme aux exigences de fabrication BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chélateurs Sans EDTA
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5 à -20°C
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication.
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Rouge de phénol
Osmolalité 280 à 310 mOsm / kg
Gamme de produits Gibco
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Glace
Source Origine animale
Testé pour Dosage biologique in vitro
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.