Learn More
Gibco™ Trypsine-EDTA (0,05 %), rouge de phénol
Code produit 11590626 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11590626 500 mL 500mL
11580626 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11590626 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 25300062
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en poudre de trypsine, un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin.
En raison de son pouvoir digestif, la trypsine est souvent utilisée pour la dissociation des cellules, le passage des cultures cellulaires de routine, et la dissociation de tissus primaires. La concentration de trypsine requise pour la dissociation varie avec le type de cellule et les exigences expérimentales.
  • Traçabilité documentée
  • Fabrication conforme aux BPFa sur deux sites
  • Test de qualité
  • Les solutions sont testées afin que leur pH, leur osmolalité, leur stérilité et leurs performances soient vérifiés
  • Les matières premières sont soumises à une vérification de l’absence d’irradiation électronique et d’endotoxine, PPV, PCV 1/2, de contamination par mycoplasme, bactérienne, fongique et virale, ainsi qu’à de multiples essais d’activité, à l’analyse des cendres et de l’humidité
  • La traçabilité documentée disponible comprend la traçabilité du lot, les certificats d’origine animale, les analyses de lots, les certificats d’irradiation, un résumé de l’inactivation virale et la transparence de la chaîne d’approvisionnement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chélateurs EDTA
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5°C à-20°C
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Rouge de phénol, EDTA
Osmolalité 270 à 310 mOsm / kg
pH 7,1 à 8
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Glace
Source Origine animale
Testé pour Dosage biologique in vitro