Learn More
Descripción
En raison de son pouvoir digestif, la trypsine est souvent utilisée pour la dissociation des cellules, le passage des cultures cellulaires de routine, et la dissociation de tissus primaires. La concentration de trypsine requise pour la dissociation varie avec le type de cellule et les exigences expérimentales.
- Les solutions sont testées afin que leur pH, leur osmolalité, leur stérilité et leurs performances soient vérifiés
- Les matières premières sont soumises à une vérification de l’absence d’irradiation électronique et d’endotoxine, PPV, PCV 1/2, de contamination par mycoplasme, bactérienne, fongique et virale, ainsi qu’à de multiples essais d’activité, à l’analyse des cendres et de l’humidité
- La traçabilité documentée disponible comprend la traçabilité du lot, les certificats d’origine animale, les analyses de lots, les certificats d’irradiation, un résumé de l’inactivation virale et la transparence de la chaîne d’approvisionnement
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Información de órdenes
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Chélateurs | EDTA |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : -5°C à -20°C Conditions d’expédition : Glace Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication |
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Classification | Origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Réactif de dissociation de culture cellulaire |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Rouge de phénol, EDTA |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Trypsin, 0.25% (1X) with EDTA 4Na, liquid
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: trypsin
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.