Learn More
Gibco™ Trypsine-EDTA (0,5 %), sans rouge de phénol
Code produit 10779413 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10779413 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10779413 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15400054
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La trypsine-EDTA est composée de poudre de trypsine, un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin
En raison de son pouvoir digestif, la solution de trypsine est souvent utilisée pour la dissociation des cellules, le passage des cultures cellulaires de routine et la dissociation de tissus primaires. Les formes concentrées de trypsine peuvent être diluées de manière aseptique à une concentration de 1X à l’aide d’une solution saline équilibrée exempte de calcium et de magnésium. La concentration de trypsine requise pour la dissociation varie avec le type de cellule et les exigences expérimentales.
  • Les solutions sont testées afin que leur pH, leur osmolalité, leur stérilité et leurs performances soient vérifiés
  • Avant la fabrication, les matières premières sont vérifiées pour l’irradiation électronique et soumises à des tests pour l’endotoxine, PPV, PCV 1/2, les mycoplasmes, la contamination bactérienne, fongique et virale, ainsi qu’à plusieurs tests d’activité, à une analyse des cendres et à une analyse de l’humidité
  • Traçabilité documentée disponible, comprenant la traçabilité des lots, les certificats d’origine animale, les analyses de lots, les certificats d’irradiation, un résumé de l’inactivation virale et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Compliance
Fabriqué dans un site conforme aux exigences de fabrication BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chélateurs EDTA
Contenu et stockage Conditions de stockage : -5°C à -20°C
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Origine animale
Concentration 10X
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs EDTA
Sans additif Sans rouge de phénol
Osmolalité 280 à 340 mOsm/kg
pH 7,1 à 8,0
Gamme de produits Gibco
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Glace
Source Origine animale
Testé pour Dosage biologique in vitro
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • TRYPSIN-EDTA 10X
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.