Description
- Solution Gibco Versene 0,48 mM
- Formulé comme suit : 0,2 g EDTA(Na4) par litre de solution saline dans un tampon phosphate (PBS)
- Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Chélateurs | EDTA |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2 à 8°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Type de produit | Réactif de dissociation de culture cellulaire |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | EDTA |
| Qualité de fabrication | BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820 et ISO 13485 |
| Quantité | 100 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |