Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorant Giemsa
Code produit 11414667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414667 50 g 50g
11404667 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414667 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21172.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.12€
    88.65€ / 50g
    Économisez 19.47€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291.80 g/mol
Giemsa Stain is used as a laboratory reagent and stain for microscopy. It is also used for the histopathologic detection of malaria and other parasites such as spirochete and protozoan. The stain is also been incorporated in differential staining between bacterial and human cells. The compound has been used in combination with May-Grunwald or Wright Stain (sc-203763) as a histological hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le colorant Giemsa est utilisé comme réactif de laboratoire et comme colorant pour la microscopie. Il est également utilisé pour la détection histopathologique du paludisme et d’autres parasites tels que le spirochète et les protozoaires. La coloration est également incorporée dans la coloration différentielle entre les cellules bactériennes et humaines. Le composé a été utilisé en association avec May-Grunwald ou Wright Stain (sc-203763) comme coloration d’hématologie histologique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau (<0,1%), methanol (5,8 mg/L), and ethanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51811-82-6
Formule moléculaire C14H14ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 291.80
Numéro MDL MFCD00012112,MFCD00081642
Clé InChI NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azure a, dimethylthionine, giemsa stain, azur a, n,n-dimethylthionine, 3-amino-7-dimethylamino phenothiazin-5-ium chloride, methylene azure a, giemsa solution, 3-amino-7-dimethylaminophenazathionium chloride, unii-m731v243ef
CID PubChem 13735
Nom IUPAC 7-amino-N,N-dimethyl-3H-phenothiazin-3-iminium chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Giemsa Stain
Point de fusion ∼300°C
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water (<0.1%),methanol (5.8mg/L),and ethanol.