Learn More
Coloration de Giemsa (cristalline), Fisher BioReagents
Code produit 10002764
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10002764 5 g Bouteille en verre 5g
10276014 10 g Bouteille en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10002764 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP24225
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Giemsa est une coloration biologique utilisée pour les films sanguins fins afin de différencier les leucocytes, pour la coloration des parasites paludiques dans des films sanguins minces et épais et pour la coloration de la moelle osseuse afin de montrer la morphologie cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51811-82-6
Formule moléculaire C14H14ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 291.80
Numéro MDL MFCD00012112,MFCD00081642
Clé InChI NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13735
Nom IUPAC (7-aminophénothiazin-3-ylidène)-diméthylazanium ; chlorure
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Giemsa Stain
Point de fusion 300°C
Bio. colorant Certification Pass Test
Identification Pass Test
Poids de la formule 291.8
Conditionnement Bouteille en verre
Couleur Vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Giemsa Stain