Learn More
Coloration de Giemsa (cristalline), Fisher BioReagents
Description
Giemsa est une coloration biologique utilisée pour les films sanguins fins afin de différencier les leucocytes, pour la coloration des parasites paludiques dans des films sanguins minces et épais et pour la coloration de la moelle osseuse afin de montrer la morphologie cellulaire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Giemsa Stain |
| Point de fusion | 300°C |
| Bio. colorant Certification | Pass Test |
| Identification | Pass Test |
| Poids de la formule | 291.8 |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Couleur | Vert |
| Quantité | 10 g |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Giemsa Stain