Learn More
Thermo Scientific Chemicals Coloration Giemsa, coloration biologique à haute pureté, substances
Code produit 10696542 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696542 25 g Flacon en verre 25g
10736001 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10696542 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 153230250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.75€
    51.65€ / 25g
    Économisez 10.10€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51811-82-6
Formule moléculaire C14H14ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 291.80
Numéro MDL MFCD00012112,MFCD00081642
Clé InChI NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13735
Nom IUPAC 7-amino-N,N-dimethyl-3H-phenothiazin-3-iminium chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Spécification
Absorbance 950 min. (in MeOH, on dried substance), 600 min. (in MeOH, on dried substance) A (1%/1cm)
Nom chimique ou matériau Giemsa Stain
Point de fusion 300.0°C
Spectre IR Authentique
Lambda max. 640 to 650nm (in MeOH), 520 to 525nm (in MeOH)
Perte à la dessiccation 10% max. (110°C)
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Noir à vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Giemsa Stain